Merck
514578
Sigma-Aldrich
1,2-Dihexyloxybenzol
98%
Synonym(e):
1,2-Bis(hexyloxy)benzene, 1,2-Di(hexyloxy)benzene
About This Item
Lineare Formel:
C6H4[O(CH2)5CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
liquid crystal
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
143 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCOc1ccccc1OCCCCCC
InChI
1S/C18H30O2/c1-3-5-7-11-15-19-17-13-9-10-14-18(17)20-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3
InChIKey
XNBVDORAKLGCKG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)