Merck
514020
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
2,5-Difluorbenzolboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChIKey
KTOJGSDLJNUAEP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Preparation of selective sphingosine phosphate receptor antagonists
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)