Merck
513164
Sigma-Aldrich
Iodpyrazin
97%
Größe auswählen
5 G
€ 48,70
€ 48,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 48,70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 48,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.655 (lit.)
bp
109-110 °C/34 mmHg (lit.)
Dichte
2.086 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Ic1cnccn1
InChI
1S/C4H3IN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
InChIKey
OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The Synthesis and Properties of Iodopyrazines.
Hirschberg A and Spoerri PE.
The Journal of Organic Chemistry, 26(6), 1907-1912 (1961)
Iron (II) isothiocyanate complexes with substituted pyrazines: Experimental and theoretical views on their electronic structure.
Shylin SI, et al.
Polyhedron, 87, 147-155 (2015)