Wichtige Dokumente
539368
3-Iodpyridin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
53-56 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Ic1cccnc1
InChI
1S/C5H4IN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
InChIKey
XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- theonelladins C
- theonelladins D
- niphatesine C
- xestamine D
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?