Merck
511870
Sigma-Aldrich
9H-Fluoren-9-yl-isocyanat
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C=NC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO/c16-9-15-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H
InChIKey
ZCUDVRDYVSFUTC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)