Fortfahren mit
900161
4-((((2-Carboxyethyl)thio)carbonothioyl)thio)-4-cyanopentanoic acid
95%
Synonym(e):
4-[[[(2-Carboxyethyl)thio]thioxomethyl]thio]-4-cyanopentanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO4S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.41
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 178,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
powder
mp
101-106 °C
SMILES string
S(C(CCC(=O)O)(C)C#N)C(=S)SCCC(=O)O
InChI
1S/C10H13NO4S3/c1-10(6-11,4-2-7(12)13)18-9(16)17-5-3-8(14)15/h2-5H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
CTLAWKZAJCYIFX-UHFFFAOYSA-N
Application
A stable, trithiocarbonate chain transfer agent (CTA), also referred to as a RAFT agent, which can control chain growth in free radical polymerization producing polymers with well-defined molecular weights and low polydispersities.
4-((((2-Carboxyethyl)thio)carbonothioyl)thio)-4-cyanopentanoic acid may be used to control homo- and co-polymerization of acrylic acids, acrylates, acrylamides, styrenes, methacrylates, and methacrylamides. It is soluble in aqueous and organic media (amphiphilic).
Other Notes
Sold for research purposes only: See sigma-aldrich.com/raftlicense. Patents: WO98/01478, WO99/311444.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
900152773506
description
95%
description
-
description
98%
assay
95%
assay
95% (GC)
assay
98%
mp
101-106 °C
mp
120-125 °C
mp
48-53 °C
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)