Wichtige Dokumente
511323
Di-tert-butyliminodiacetat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ester
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)CNCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23NO4/c1-11(2,3)16-9(14)7-13-8-10(15)17-12(4,5)6/h13H,7-8H2,1-6H3
InChIKey
SMXMBXPLRFTROI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- multi-carboxylic acid-containing carbocyanine dyes[1]
- monosubstituted difunctionalized polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) monomers[2]
- multigenerational fluorinated dendrimers[3]
- 2,6-dipyrazol-1-ylpyridine derivatives[4]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?