Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H25NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.80
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3573738
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
L-Glutaminsäure-di-tert.-butylester -hydrochlorid,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@](N)(CCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H25NO4.ClH/c1-12(2,3)17-10(15)8-7-9(14)11(16)18-13(4,5)6;/h9H,7-8,14H2,1-6H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
LFEYMWCCUAOUKZ-FVGYRXGTSA-N
Biochem/physiol Actions
Glutamic acid di-tert butyl ester (GTBE) possesses convulsant properties in mice and rats. It might have unique pharmacological features that set it apart from other convulsant medications.[1]
L-Glutamic acid di-tert-butyl ester is C-terminal and R-chain blocked derivative of L-glutamate that may be useful in the synthesis of substance P antagonistic peptides.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% | assay ≥98% (TLC) | assay 99% | assay >98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| color white | color white | color - | color white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?