Wichtige Dokumente
50807
1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium-bis(trifluormethylsulfonyl)imid
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
DMPIIm
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
liquid
Verunreinigungen
<0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.433
mp (Schmelzpunkt)
15 °C (lit.)
Dichte
1.436 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCC[n+]1ccn(C)c1C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-4-5-10-7-6-9(3)8(10)2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-7H,4-5H2,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
XOZHIVUWCICHSQ-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?