Merck
499773
Sigma-Aldrich
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthalin
90%
Synonym(e):
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthyl
About This Item
Lineare Formel:
(CH3C10H6-)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
bp
190-210 °C/0.2 mmHg (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2ccccc2c1-c3c(C)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H18/c1-15-11-13-17-7-3-5-9-19(17)21(15)22-16(2)12-14-18-8-4-6-10-20(18)22/h3-14H,1-2H3
InChIKey
KDHFKMDVFWYSPT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,2′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene is a binaphthalene derivative.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)