Wichtige Dokumente
498904
1,1-Dimethylpropylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.974 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C)(C)[Zn]Br
InChI
1S/C5H11.BrH.Zn/c1-4-5(2)3;;/h4H2,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
SEQZXBAQKGEREP-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)