Merck
496634
Sigma-Aldrich
Natriumantimonat
99.9%
About This Item
Lineare Formel:
NaSbO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.75
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Assay
99.9%
mp (Schmelzpunkt)
>375 °C (lit.)
Dichte
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[O-][Sb](=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)