Fortfahren mit
437883
Strontiumacetat
99.95% trace metals basis
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Strontium diacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CO2)2Sr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.71
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
208-854-8
MDL number:
€ 124,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.95% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: strontium
impurities
~4% water
SMILES string
CC(=O)O[Sr]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Sr/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
RXSHXLOMRZJCLB-UHFFFAOYSA-L
Application
Precursor to promising candidate materials for superconductor wire.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
430684463752472018
description
99.95% trace metals basis
description
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
description
99.995% trace metals basis
description
≥99.9% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
crystals and lumps
form
powder
assay
99.95% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
impurities
~4% water
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
reaction suitability
core: strontium
reaction suitability
core: strontium
reaction suitability
core: strontium
reaction suitability
core: strontium
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontiumacetat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)