Merck
493872
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OC6H2(CH3)2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.587 (lit.)
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C=O)cc(C)c1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2/c1-12-8-15(10-17)9-13(2)16(12)18-11-14-6-4-3-5-7-14/h3-10H,11H2,1-2H3
InChIKey
GSYUTKRSEZMBNC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)