Fortfahren mit
49360
Glutakonsäure
97% (T)
Synonym(e):
2-Pentendisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 821,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH2CH=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-027-0
Beilstein/REAXYS Number:
1759560
MDL number:
Assay:
97% (T)
€ 821,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97% (T)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-2H,3H2,(H,6,7)(H,8,9)/b2-1+
InChI key
XVOUMQNXTGKGMA-OWOJBTEDSA-N
General description
Glutaconic acid, also known as 2-pentenedioic acid, is an unsaturated dicarboxylic acid. It is formed as one of the degradation products during the partial wet oxidation (PWO) of alkali lignin. The analysis of its crystal structure indicates that the compound exists predominantly in the trans-conformation. The geometric bond lengths and bond angles of glutaconic acid have been obtained using Hartree–Fock (HF), density functional calculations and IR spectral data.
Application
Glutaconic acid has been used in the preparation of CoA-substrate glutaconyl-CoA by reacting with acetyl-CoA. It may be used in the preparation of 6-chloro-2(2H)-pyranone by reacting with phosphorus pentachloride (PCl5).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
822057K175028684
description
97% (T)
description
(50% solution in water) for synthesis
description
≥98.5% (NaOH, titration)
description
≥97.0% (T)
assay
97% (T)
assay
-
assay
≥98.5% (NaOH, titration)
assay
≥97.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
carboxylic acid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)