Fortfahren mit
28684
trans-Cyclobutan-1,2-dicarbonsäure
≥97.0% (T)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-392-8
Beilstein/REAXYS Number:
3198993
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
solid
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4(3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4-/m1/s1
InChI key
SUSAGCZZQKACKE-QWWZWVQMSA-N
General description
The interaction of the carboxyl groups in the fragmentation of the molecular ions of cis-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid helps to distinguish it from trans-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2868218509343412
description
≥97.0% (T)
description
≥97.0% (T)
description
≥97.0% (GC)
description
97%
assay
≥97.0% (T)
assay
≥97.0% (T)
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
-
form
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)