Merck
493597
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)lanthan(III)
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
LaCp3
About This Item
Lineare Formel:
La(C5H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.9% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: lanthanum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[La].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.La/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
InChIKey
FRXJDKXOOBAPRG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 57 Lanthanum
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication