Merck
49350
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumglutaconaldehydenolat Tetrabutylammoniumsalz Hydrat
≥97.0% (T)
Synonym(e):
2-Pentendial Tetrabutylammoniumsalz, 5-Hydroxy-2,4-pentadienal Tetrabutylammoniumsalz, Tetrabutylammoniumglutaconaldehydenolat
About This Item
Lineare Formel:
[CH3CH2CH2CH2)4N(OCH=CHCH=CHCHO) · xH2O
Molekulargewicht:
339.56 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (T)
mp (Schmelzpunkt)
107-110 °C
SMILES String
O.[O-]\C=C\C=C\C=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C5H6O2.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;6-4-2-1-3-5-7;/h5-16H2,1-4H3;1-6H;1H2/q+1;;/p-1/b;3-1+,4-2+;
InChIKey
PVRWOPYOUJDSKI-PXBPUWEMSA-M
Sonstige Hinweise
The glutaconaldehyde anion serves as an interesting intermediate for the synthesis of various heterocyclic compounds
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J. Becher
Synthesis, 589-589 (1980)