Fortfahren mit
03024
1,1,2-Trimethylbenz[e]indol
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2,3,3-Trimethyl-4,5-benzo-3H-indole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
255-429-8
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
crystals
€ 99,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
mp
111-117 °C
SMILES string
CC1=Nc2ccc3ccccc3c2C1(C)C
InChI
1S/C15H15N/c1-10-15(2,3)14-12-7-5-4-6-11(12)8-9-13(14)16-10/h4-9H,1-3H3
InChI key
WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Fluorescent probes for imaging of tumors in vivo
  • Hypoxia-sensitive fluorescent probes for in vivo real-time imaging of acute ischemia
  • Near IR fluorescent probe for imaging integrin receptor expression
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)