Fortfahren mit
247405
N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienyliden]anilin -monohydrochlorid
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5NHCH=CHCH=CHCH=NC6H5·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.78
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
216-094-3
MDL number:
Quality Segment
assay
98%
form
powder or chunks
mp
173-175 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(N/C=C/C=C/C=N/C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C17H16N2.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)18-14-8-3-9-15-19-17-12-6-2-7-13-17;/h1-15,18H;1H/b9-3+,14-8+,19-15+;
InChI key
VUCMMJBDNXZQDJ-SAIFEKGMSA-N
Application
Tricarbocyanin Laserfarbstoff-Intermediat
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)