Fortfahren mit
604232
Dichloressigsäure-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2CH13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.93
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+1
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.575 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
O[13C](=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-VQEHIDDOSA-N
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
485489604135485470
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+2
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
mp
9-11 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.575 g/mL at 25 °C
density
1.575 g/mL at 25 °C
density
1.630 g/mL at 25 °C
density
1.587 g/mL at 25 °C
bp
194 °C (lit.)
bp
194 °C (lit.)
bp
196 °C (lit.)
bp
194 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Brain,Liver,Testes
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F
flash_point_c
113 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)