490776
3-Brombenzaldehyddiethylacetal
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
bp
95 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(OCC)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H15BrO2/c1-3-13-11(14-4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
KDHRJLQXMOBXRV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter