Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.510,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na213C2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.98
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
250-270 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2/i1+1,2+1;;
InChI key
ZNCPFRVNHGOPAG-BQTCFENJSA-L
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C |
| mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| mp 250-270 °C (dec.) (lit.) | mp 198 °C (dec.) | mp 250-253 °C (lit.) | mp 285-286 °C (lit.) |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?