Fortfahren mit
489646
Kaliumpalmitat-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Hexadecansäure-1-13C Kaliumsalz, Kaliumhexadecanoat-1-13C, Palmitinsäure-1-13C Kaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 302,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)1413CO2K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.51
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
€ 302,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
285 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
InChI key
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W6918661481605808
description
99 atom % 13C
description
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
description
endotoxin tested, 99 atom % 13C
description
endotoxin tested, 99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+4
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
mp
285 °C (dec.) (lit.)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumpalmitat-1-13C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)