Merck
W6918
Kaliumpalmitat-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonym(e):
Hexadecansäure-1-13C Kaliumsalz, Kaliumhexadecanoat-1-13C, Palmitinsäure-1-13C Kaliumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)1413CO2K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
285 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
InChIKey
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable