Merck
488402
Sigma-Aldrich
Calciumnitrat-15N2
10 atom % 15N
Größe auswählen
25 G
€ 450,00
€ 450,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 450,00
About This Item
Lineare Formel:
Ca(15NO3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 450,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
10 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
164.28 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
561 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1/i;2*1+1
InChIKey
ZCCIPPOKBCJFDN-IMSGLENWSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)