Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ca(NO3)2 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
233-332-1
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
44 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.01%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI key
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Application
- Exploration of Whitlockite Nanostructures for Hemostatic Applications.: This study explores the use of Whitlockite nanostructures, synthesized using calcium nitrate tetrahydrate, for their potential in hemostatic applications. The findings suggest that these nanostructures can significantly enhance blood clotting, making them a viable option for medical use (Jain et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumnitrat Tetrahydrat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?