485810
Bromethan-1,1-d2
98 atom % D
Synonym(e):
Ethyl-1,1-d2-bromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-119 °C (lit.)
Dichte
1.486 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])(C)Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
InChIKey
RDHPKYGYEGBMSE-CBTSVUPCSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23 °C - closed cup