Merck
488151
Sigma-Aldrich
Trimethylphenylphosphoniumiodid
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5P(CH3)3I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
218 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[I-].C[P+](C)(C)c1ccccc1