Fortfahren mit
488097
Ammonium-15N2-sulfat
60 atom % 15N
Synonym(e):
15N-markiertes Ammoniumsulfat, Diazanium-15N2-Sulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 501,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(15NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352102
MDL number:
Isotopic purity:
60 atom % 15N
Mass shift:
M+2
€ 501,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
60 atom % 15N
Quality Segment
mol wt
133.34 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
299286488089633852
description
60 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
5 atom % 15N
description
15 atom % 15N
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
isotopic purity
60 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
5 atom % 15N
isotopic purity
15 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mol wt
133.34 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mol wt
-
mol wt
132.24 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mol wt
134.13 by atom % calculation (15 atom % 15N)
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium-15N2-sulfat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)