Fortfahren mit
487481
1,6-Diaminohexan-15N2
98 atom % 15N
Synonym(e):
1,6-Hexandiamin-15N2, Hexamethylendiamin-15N2
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.170,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H215N(CH2)615NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.19
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
€ 1.170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2]CCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i7+1,8+1
InChI key
NAQMVNRVTILPCV-BFGUONQLSA-N
Gene Information
rat ... Ppm1a(24666)
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)