Wichtige Dokumente
487406
4-Methoxybenzylisocyanat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
60-66 °C/0.6 mmHg (lit.)
Dichte
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
QRBHVARIMDDOOV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It may be used in the multi-step synthesis of:
- diimidazodiazepine containing 5:7:5-fused heterocycle
- 2-deoxy-2-ureido-D-ribo-hexulofuranosonamide
- bicyclic guanidine core of batzelladine A
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?