Fortfahren mit
511803
4-Brombenzylisocyanat
98%
Synonym(e):
1-Brom-4-(isocyanatomethyl)-benzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H4CH2NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
266 °C (lit.)
density
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, bromo, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C8H6BrNO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChI key
IXWMDGLNJQNMIO-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Bromobenzyl isocyanate (Br-BIC) is an organic building block containing an isocyanate group. Its performance as a polymerizable electrolyte additive to prevent overcharge in lithium ion batteries has been analyzed using various techniques.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
13329955632795755
description
98%
description
98%
description
97%
description
technical, ≥90% (GC)
assay
98%
assay
98%
assay
97%
assay
≥90% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
266 °C (lit.)
bp
105-106 °C/75 mmHg (lit.)
bp
-
bp
88-90 °C/0.02 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.202 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)