Merck
614505
Sigma-Aldrich
1-Bromnonan-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Synonym(e):
n-Nonyl-bromid-1,1,2,2-d4
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6CD2CD2Br
Molekulargewicht:
211.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
bp
201 °C (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])CCCCCCC
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3/i8D2,9D2
InChIKey
AYMUQTNXKPEMLM-LZMSFWOYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F
Flammpunkt (°C)
90.00 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)