Fortfahren mit
486140
Kaliumthiocyanat-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Thiocyanic-13C,15N Acid, Potassium Salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.080,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KS13C15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
€ 1.080,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
mp
173 °C (lit.)
application(s)
environmental
mass shift
M+2
SMILES string
[K+].[S-][13C]#[15N]
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI key
ZNNZYHKDIALBAK-AWQJXPNKSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
490571490563490539
description
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
description
98 atom % 15N
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+2
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
173 °C (lit.)
mp
173 °C (lit.)
mp
173 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)