490563
Kaliumthiocyanat-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Thiocyanic-13C acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
mp (Schmelzpunkt)
173 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[K+].[S-][13C]#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1;
InChIKey
ZNNZYHKDIALBAK-YTBWXGASSA-M
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable