Fortfahren mit
486000
Fmoc-Val-OH-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-valin-15N, L-Valin-15N, N-Fmoc Derivat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 909,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(15NH-Fmoc)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.38
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
€ 909,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D −17°, c = 1 in DMF
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
143-145 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+1
SMILES string
CC(C)[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i21+1
InChI key
UGNIYGNGCNXHTR-STBUMTBBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
642886616087486019
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % 15N
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+1
mass shift
M+6
mass shift
M+8
mass shift
M+1
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)