Fortfahren mit
485381
Ammoniumnitrat-15N
60 atom % 15N
Synonym(e):
15N ammonium salt, 15N labeled ammonium nitrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH415NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.04
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
60 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
60 atom % 15N
form
solid
mol wt
80.64 by atom % calculation (60 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+1
SMILES string
O[N+]([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i1+1;
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-YTBWXGASSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
487988366536487996
description
60 atom % 15N
description
5 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
10 atom % 15N
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
60 atom % 15N
isotopic purity
5 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
10 atom % 15N
form
solid
form
-
form
solid
form
-
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mol wt
80.64 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mol wt
80.09 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mol wt
-
mol wt
80.14 by atom % calculation (10 atom % 15N)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumnitrat-15N
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
31432-46-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)