Merck
485020
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III)-bromid
anhydrous, powder, 99.99% trace rare earth metals basis
Synonym(e):
Gadolinium bromide
About This Item
Lineare Formel:
GdBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace rare earth metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gadolinium
mp (Schmelzpunkt)
770 °C (lit.)
SMILES String
Br[Gd](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
KGOKDPWKDBWITQ-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable