479969
4-Amino-5-pyrimidincarbonitril
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
251-255 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ncncc1C#N
InChI
1S/C5H4N4/c6-1-4-2-8-3-9-5(4)7/h2-3H,(H2,7,8,9)
InChIKey
JAIYUIOGVNRXEW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves