Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 101,00 € 75,75 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-459-8
MDL number:
Assay:
96%
€ 75,75
Listenpreis€ 101,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
96%
mp
188-198 °C (lit.)
functional group
imide
SMILES string
ClN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H4ClNO2/c9-10-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
InChI key
WDRFYIPWHMGQPN-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Chlorophthalimide in anhydrous acetic acid serves as a useful oxidizing reagent for use in various direct titrimetric analyses. N-Chlorophthalimide can be synthesized by reacting phthalimide, t-butyl hypochlorite, water and t-butyl alcohol. It participates in the synthesis of 2-amino-3-benzoyl-α-(methylthio)phenylacetamide.
Application
N-Chlorophthalimide may be employed in the synthesis of:
- α-amino acetal
- α-amino nitro compounds
- vicinal diamine
- α,β-unsaturated vicinal haloamino nitro compound
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™ | description 97% | description 97% |
| assay 96% | assay ≥90.0% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 188-198 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 126-129 °C (lit.) |
| functional group imide | functional group - | functional group ester | functional group - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?