Wichtige Dokumente
479667
3-Isopropyl-phenol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
25 °C (lit.)
Dichte
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-4-3-5-9(10)6-8/h3-7,10H,1-2H3
InChIKey
VLJSLTNSFSOYQR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?