Fortfahren mit
431982
2,6-Dichlor-1,4-benzochinon
98%
Synonym(e):
2,6-Dichloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Dichloro-p-benzoquinone, 2,6-Dichlorobenzoquinone, 2,6-Dichloroquinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2Cl2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-810-0
MDL number:
Assay:
98%
€ 97,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
122-124 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
ClC1=CC(=O)C=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6H2Cl2O2/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H
InChI key
JCARTGJGWCGSSU-UHFFFAOYSA-N
General description
2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone (DCBQ, 2,6-DCBQ) is a halobenzoquinone. Halobenzoquinones are disinfection byproducts (DBPs) found in drinking water. They are capable of producing reactive oxygen species and causing oxidative damage to proteins and DNA in T24 human bladder carcinoma cells. UV-induced transformation of DCBQ in drinking water has been reported. Detection of DCBQ in drinking water by liquid chromatography-ESI tandem mass spectrometry has been reported.
Application
2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone is the suitable reagent used to in a study to evaluate the diffusion coefficients (D) for a family of quinones, nitroaromatics, ferrocenes and aromatic hydrocarbon compounds, in acetonitrile by single potential step chronoamperometry. It may be used in the preparation of :
  • 2,3,5-Trichloro-1,4-dihydroquinone
  • 2,3,5-trichloro-1,4-benzoquinone
  • 2,6-Dichloro-1,4-dihydroquinone
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
431974428566H36206
description
98%
description
98%
description
97%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
122-124 °C (lit.)
mp
160-163 °C (lit.)
mp
253-257 °C (dec.) (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
functional group
ketone
functional group
chloro, ketone
functional group
ether, ketone
functional group
ketone, phenyl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)