Merck
479578
Sigma-Aldrich
Trimethoxy-(pentamethylcyclopentadienyl)-titan(IV)
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24O3Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.554 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
Dichte
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[Ti](OC)OC.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)