Fortfahren mit
425834
N-Boc-pyrrol
98%
Synonym(e):
tert-Butyl 1-pyrrolcarboxylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,10
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
€ 177,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 67,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4685 (lit.)
bp
91-92 °C/20 mmHg (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-7H,1-3H3
InChI key
IZPYBIJFRFWRPR-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Boc-pyrrole is an N-protected pyrrole. It undergoes Diels–Alder reaction with enantiomerically pure allene-1,3-dicarboxylates to form endo-adducts with retention in configurations at two newly generated stereogenic centers. It also undergoes cyclopropanation with methyl phenyldiazoacetate to form both monocyclopropane and dicyclopropane. Its Ir-catalyzed C-H borylation followed by cross coupling with 3-chlorothiophene to form biheterocycle has been reported.
Application
N-Boc-pyrrole was used in the synthesis of 1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrrol-2-ylboronic acid by treating with n-BuLi and subsequent reaction with trimethyl borate.
It may be used as starting material in the synthesis of the following:
  • tropane drivatives
  • N-boc-2-(4-methoxyphenyl)pyrrole
  • N-boc-pyrrol-2-ylboronic acid
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
477516427055709972
description
98%
description
96%
description
97%
description
95%
assay
98%
assay
96%
assay
97%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.980 g/mL at 25 °C
bp
91-92 °C/20 mmHg (lit.)
bp
208 °C (lit.)
bp
80 °C/0.2 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.4685 (lit.)
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
n20/D 1.468
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)