Merck
47597
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Leu-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-N-methyl-L-leucin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.44
Beilstein:
3630430
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −20.5±0.5°, c = 1% in DMF
mp (Schmelzpunkt)
113-116 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)12-20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,24,25)/t20-/m0/s1
InChIKey
BUJQSIPFDWLNDC-FQEVSTJZSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)