Merck
475467
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
207-209 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-6-2-3-8-7(4-6)10-9(11)5-12-8/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
JSBZPNRRLJLZBE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
6-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, also referred to as 6-methyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, is an organic building block.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)