Fortfahren mit
47543
N-Fmoc-1,6-hexandiamin -hydrobromid
≥98.0% (AT)
Synonym(e):
9-FluorenylmethylN-(6-aminohexyl)-carbamat -hydrobromid, N-Fmoc-1,6-diamino-hexan -hydrobromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 327,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26N2O2 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
419.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98.0% (AT)
Form:
solid
€ 327,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
solid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
~153 °C (dec.)
functional group
Fmoc, amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C21H26N2O2.BrH/c22-13-7-1-2-8-14-23-21(24)25-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20;/h3-6,9-12,20H,1-2,7-8,13-15,22H2,(H,23,24);1H
InChI key
QSBKKENLOBODIG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4370187922947542
description
≥98.0% (AT)
description
97%
description
≥98.0% (NT)
description
≥98.0% (AT)
assay
≥98.0% (AT)
assay
97%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥98.0% (AT)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
~153 °C (dec.)
mp
162-164 °C (lit.)
mp
-
mp
~165 °C (dec.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)