Merck
47542
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-Ethylendiamin -hydrobromid
≥98.0% (AT)
Synonym(e):
9-Fluorenylmethyl-N-(2-aminoethyl)-carbamat -hydrobromid, N-Fmoc-1,2-diaminoethan -hydrobromid
Größe auswählen
500 MG
€ 215,00
€ 215,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 215,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18N2O2 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 215,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (AT)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
~165 °C (dec.)
Funktionelle Gruppe
Fmoc
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C17H18N2O2.BrH/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16;/h1-8,16H,9-11,18H2,(H,19,20);1H
InChIKey
KZRZVRGZNSCCBV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Protected ethylenediamine building block[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P. Kocis et al.
Tetrahedron Letters, 36, 6623-6623 (1995)