Wichtige Dokumente
475394
2-(2-Bromethoxy)tetrahydro-2H-pyran
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Enthält
~1% K2CO3 as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
62-64 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
BrCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C7H13BrO2/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h7H,1-6H2
InChIKey
GCUOLJOTJRUDIZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?